Principaux documents
483044
Sigma-Aldrich
Potassium dichromate
99.98% trace metals basis
Synonyme(s) :
Potassium bichromate
10 G
170,00 €
50 G
576,00 €
170,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
170,00 €
50 G
576,00 €
About This Item
Formule linéaire :
K2Cr2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
170,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.98% trace metals basis
Forme
crystalline
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
398 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Clé InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Application
Potassium dichromate can be used as an oxidizing agent for the synthesis of polymers such as poly-O-phenylenediamine and polyanilines via oxidative polymerization.[1] [2]
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Cardio-vascular system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Synthesis and characterization of fluorine-substituted polyanilines
A Cihaner and A.M Onal
European Polymer Journal, 37, 1767-1772 (2001)
Chemical polymerization kinetics of poly-o-phenylenediamine and characterization of the obtained polymer in aqueous hydrochloric acid solution using K2Cr2O7 as oxidizing agent
SM Sayyah, et al.
International Journal of Polymer Science, 2014 (2014)
Peter A Siver et al.
American journal of botany, 102(6), 921-941 (2015-06-24)
Heterokont algae of the class Synurophyceae, characterized by distinctive siliceous scales that cover the surface of the cell, are ecologically important in inland waters, yet their evolutionary history remains enigmatic. We explore phylogenetic relationships within this group of algae relative
Fu-Jun Liu et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 110(2), 307-318 (2009-06-03)
Werner syndrome is a premature aging disorder characterized by cancer predisposition that is caused by loss of the Werner syndrome protein (WRN) helicase/exonuclease DNA repair protein. Hexavalent chromium is an environmental carcinogen and genotoxicant that is associated with respiratory cancers
Shafaqat Ali et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(10), 2234-2239 (2013-06-19)
A hydroponic experiment was carried out to examine the effect of hydrogen sulfide (H2 S) in alleviating chromium (Cr) stress in barley. A 2-factorial design with 6 replications was selected, including 3 levels of NaHS (0 μM, 100 μM, and
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf