Principaux documents
1.09888
Supelco
Buffer concentrate
(borate/hydrochloric acid), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 8.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®
Synonyme(s) :
Buffer concentrate for 500 ml buffer solution, pH 8.00 ± 0.02 (20°C)
1 AMP
43,00 €
43,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 AMP
43,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161705
Nomenclature NACRES :
NA.25
43,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
according to DIN 19266
Gamme de produits
Titrisol®
pH
8.00 (20 °C in H2O)
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Température de stockage
15-25°C
Description générale
The Titrisol® reference buffer concentrate [borate/hydrochloric acid; pH=8.00±0.02 (20 °C)] is analyzed in the ISO/IEC 17025 accredited calibration laboratory with a combined glass electrode and 5-point calibration according to DIN 19268 against a certified primary standard reference material following DIN 19266.
The Titrisol® concentrated buffer material combines ease of use and maximum precision for the routine calibration and monitoring of pH instruments. To prepare the ready-to-use pH buffer solution, simply dilute the Titrisol® buffer concentrate.
Caractéristiques et avantages
  • Traceable to primary standard reference materials from NIST and PTB
  • Analytical standard Grade
  • Uncertainty data and traceability are documented in a comprehensive and batch-specific Certificate of Analysis.
Remarque sur l'analyse
pH-value (20 °C): 8.00 ± 0.02
Measured after dilution to 500 ml with a combination glass electrode after multiple point calibration (according to DIN 19268) with reference materials for the preparation of standard buffer solutions according to DIN 19266.
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)