Principaux documents
1.09435
Supelco
Solution tampon
(citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20°C) Certipur®
Synonyme(s) :
Buffer solution pH 4.00 (20°C) (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride)
1 L
75,70 €
4 L
218,00 €
10 L
315,00 €
75,70 €
Date d'expédition estimée le27 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
75,70 €
4 L
218,00 €
10 L
315,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161704
Nomenclature NACRES :
NA.25
75,70 €
Date d'expédition estimée le27 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
pH
4.0 (20 °C in H2O)
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Cette solution tampon (acide citrique/hydroxyde de sodium/chlorure d'hydrogène) est préparée par gravimétrie avec des réactifs de qualité supérieure et de l'eau ultrapure. Elle est soumise à des contrôles qualité et qualifiée dans un laboratoire d'étalonnage accrédité ISO/CEI 17025. Son pH de 4,00 à 20 °C est qualifié à l'aide d'une électrode de verre combinée selon une technique d'étalonnage en 5 points, conformément à la norme DIN 19268, en référence à des étalons primaires certifiés selon les exigences de la norme DIN 19266, de l'IUPAC, du NIST et des pharmacopées USP et Ph. Eur.
Rendez-vous sur Certificats ISO et auto-évaluations qualité des sites pour consulter les certificats d'accréditation actuels.
Téléchargez votre certificat sur le site http://www.sigma-aldrich.com pour visualiser les valeurs certifiées, y compris l'incertitude et la date d'expiration.
Application
Ce produit est utilisé dans des protocoles analytiques pour l'étalonnage, la qualification et le contrôle des pH-mètres. Il sert également de témoin pour tester d'autres solutions tampons.
Caractéristiques et avantages
  • Produit mesuré et qualifié dans un laboratoire accrédité ISO/CEI 17025 et ISO 17034
  • Traçabilité métrologique jusqu'aux matériaux de référence du NIST et jusqu'aux étalons primaires certifiés par le PTB
  • Solution prête à l'emploi conditionnée en flacon scellé ou dans le nouvel emballage Titripac® pour réduire les déchets et avoir un impact positif sur l'environnement
  • Produit durable se conservant pendant 3 ans
  • Certificat d'analyse détaillé du lot, pour des audits efficaces
Informations légales
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Regarding the pH buffer standards, after opening, can I reuse the solution more than once to check the pH?
    1 answer
    1. Once the buffer aliquot has been poured out of the bottle, it can only be used once. And make sure not to pour it back into the bottle.