Principaux documents
1.07733
Millipore
Silice
for column chromatography
Synonyme(s) :
Dioxyde de silicium
500 G
58,00 €
1 KG
93,00 €
5 KG
390,00 €
25 KG
1 144,00 €
58,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Changer de vue
500 G
58,00 €
1 KG
93,00 €
5 KG
390,00 €
25 KG
1 144,00 €
About This Item
Formule linéaire :
SiO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115711
Numéro de classement CE :
231-545-4
58,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Matériaux
silica gel (irregularly-shaped)
Niveau de qualité
Groupe de la matrice active
Irregular-Shaped Silica Gel
Taille des particules
200-500 μm
Dimension de pores
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pb
2230 °C (lit.)
Pf
>1600 °C (lit.)
Masse volumique apparente
200‑1430 kg/m3
Application(s)
plasma purification
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
Application
Silica gel 60 (0.2-0.5 mm) for column chromatography. CAS No. 7631-86-9, EC Number 231-545-4.
Caractéristiques et avantages
Silica gel 60 (0.2-0.5 mm)provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
Conditionnement
Plastic bottle
Remarque sur l'analyse
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 7.0 %
Particle size: 90 % between 0.200 - 0.500 mm
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable