Documents
1.08307
SAFC
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane
(Trometamol) high purity, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JPC, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, Base Tris, THAM, Trométamol
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.14
Numéro Beilstein :
741883
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
201-064-4
Agence
BP
ChP
JPC
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.0267 hPa ( 20 °C)
Description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,JPC,USP,ACS
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
Caractéristiques
RNase and DNase free
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
Plage de pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
Point d'ébullition
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
219-220 °C/13.3 hPa
Pf
167-172 °C (lit.)
Densité
1.35 g/cm3 at 23 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Clé InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le tris(hydroxyméthyl)aminométhane (trométamol) est un constituant courant des tampons utilisés dans les étapes de chromatographie de biomolécules "downstream", ainsi que des formes liquides finales.
Parce qu'il présente un seuil de polyoxyméthylène relativement bas, le tris(hydroxyméthyl)aminométhane (trométamol) Emprove® Expert peut être utilisé en forte concentration sans risque de précipitation. Son seuil microbien et son seuil d'endotoxines sont également bas, ce qui facilite son utilisation dans les applications à haut risque.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
This overview describes the challenges when developing parenteral formulations and strategies to overcome them and reduce the risk of production.