PHR1347
Tris Base
certified reference material, pharmaceutical secondary standard, traceable to USP 1698002, traceable to Ph. Eur. T2550000
Synonyme(s) :
Tromethamine, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol, Tris
97,70 €
About This Item
97,70 €
Produits recommandés
Nom du produit
Tromethamine, pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. T2550000
traceable to USP 1698002
Famille d'API
tromethamine, trometamol
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Clé InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable