Principaux documents
1.16224
SAFC
Chlorure de sodium
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
5 KG
69,00 €
1 KG
79,00 €
12 KG
125,00 €
25 KG
205,00 €
50 KG
Demander
25 KG
645,00 €
100 KG
1 089,00 €
500 KG
Demander
69,00 €
Date d'expédition estimée le24 mars 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
5 KG
69,00 €
1 KG
79,00 €
12 KG
125,00 €
25 KG
205,00 €
50 KG
Demander
25 KG
645,00 €
100 KG
1 089,00 €
500 KG
Demander
About This Item
Formule linéaire :
NaCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.44
Beilstein:
3534976
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-598-3
69,00 €
Date d'expédition estimée le24 mars 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Agence
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 865 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
1461 °C/1013 hPa
Pf
801 °C (lit.)
Solubilité
358 g/L
Densité
2.17 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le chlorure de sodium est un sel minéral qui a de multiples applications dans les préparations pharmaceutiques. Il est généralement utilisé comme agent osmotique dans les formes pharmaceutiques liquides, par exemple pour la préparation de formulations isotoniques, comme diluant ou agent d'enrobage dans les formes pharmaceutiques solides, ainsi que dans les formes pharmaceutiques semi-solides telles que les crèmes.
Parce qu'il présente un seuil microbien et un seuil d'endotoxines relativement bas, le chlorure de sodium Emprove® Expert convient particulièrement aux applications à haut risque.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
L'étape de conjugaison de la production des ADC consiste à fixer un principe pharmaceutique hautement actif (HPAPI) sur un anticorps monoclonal par l'intermédiaire d'un agent de liaison ("linker") stable. Une conjugaison efficace implique des décisions complexes, qui sont décrites sur cette page avec des services et des produits pour garantir une conjugaison réussie.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.