1.00232
Sodium hydroxide solution
10%, EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
42,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
About This Item
42,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Sodium hydroxide solution 10%, EMPROVE® EXPERT
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
liquid
pH
13.8 (20 °C in H2O)
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais