Principaux documents
1.00233
SAFC
Sodium hydroxide solution
0.25 M, EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
25 L
236,00 €
1002339950
6 156,00 €
236,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
25 L
236,00 €
1002339950
6 156,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352305
236,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Nom du produit
Sodium hydroxide solution 0,25 mol/L, EMPROVE® EXPERT
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
liquid
pH
13.5 (20 °C in H2O)
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Description générale
EMPROVE® EXPERT
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric,NaOH)0.23 - 0.27 mol/lCarbonate (as Na₂CO₃)≤ 0.2 %Chloride (Cl)≤ 5 ppmSulfate (SO₄)≤ 30 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 5.0 ppmAl (Aluminium)≤ 10 ppmFe (Iron)≤ 3 ppmResidual solvents (ICH Q3C)...excluded by production processEndotoxins≤ 2.0 I.U./mlFiltered with 0.2 µm
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and waterfor injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.