Principaux documents
1.06393
Supelco
Carbonate de sodium
anhydrous, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Acide carbonique, sel disodique, Carbonate de soude, Soude calcinée
1 KG
130,00 €
50 KG
2 530,00 €
130,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
130,00 €
50 KG
2 530,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Na2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.99
Beilstein:
4154566
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
207-838-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
130,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.9% dry basis (acidimetric)
Forme
powder
Puissance
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Perte
≤1% loss on drying, 300 °C
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
Pf
851 °C (lit.)
Densité
2.53 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1100 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Constituant de tampon pouvant être utilisé pour l′extraction des protéines membranaires périphériques.
Liaison
Replaces: SX0400-20; SX0400-5
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric; dried substance): ≥ 99.9 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Silicate (as SiO₂): ≤ 0.005 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Loss on drying (300 °C): ≤ 1.0 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
A complete workflow for estimating the total polyphenol content of apple and banana samples, with gallic acid standard addition curve protocol.