1.05092
Potassium peroxodisulfate
for analysis (<= 0.001% N) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Potassium peroxodisulfate, Potassium persulfate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.0% (iodometric)
Forme
solid
Puissance
802 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
100 °C (decomposition)
Densité
2.48 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1150 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
Traces de cations
Fe: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0001%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Entire chloride: ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.0001 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.