906735
Potassium persulfate
free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Potassium peroxodisulfate
56,90 €
About This Item
56,90 €
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
9.3 (vs air)
Gamme de produits
Redi-Dri™
Essai
≥99.0%
Forme
powder
pH
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
Mn: ≤2 ppm
heavy metals: ≤0.001%
Chaîne SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.