1.08092
Potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Potassium antimony(III) oxide tartrate trihydrate, Antimony potassium tartrate, Potassium antimony tartrate, Tartar emetic
Gamme de produits
EMPLURA®
Pureté
99.0-103.0% (iodometric)
Forme
solid
Perte
≤ 2.7% loss on drying
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilité
83 g/L
Densité
2.6 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1250 kg/m3
Traces de cations
As: ≤0.015%
Pb: ≤0.002%
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/2C4H4O6.2K.3H2O.2Sb/c2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;;/h2*1-2H,(H,7,8)(H,9,10);;;3*1H2;;/q2*-2;2*+1;;;;2*+3/p-4
Clé InChI
WBTCZEPSIIFINA-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
As (Arsenic): ≤ 0.015 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Loss on drying: ≤ 2.7 %
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable