Documents
1.04354
SAFC
L-histidine monohydrochloride monohydrate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide L-α-amino-β-(4-imidazolyl)propionique monohydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H9N3O2 · HCl · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.63
Numéro Beilstein :
4168261
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
211-438-9
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Pureté
98.5-101.0% (alkalimetric)
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
Forme
solid
pH
3.5-4.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
254 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
149.55 g/L
Densité
1.49 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
Clé InChI
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Description générale
Les produits chimiques jouent un rôle clé dans la stabilisation des médicaments biologiques au cours de leur fabrication et de leur formulation, par exemple en empêchant leur agrégation. Nous proposons une vaste gamme de stabilisants, de tampons et de sels de haute qualité pour une purification et une formulation efficaces de vos biomolécules. Spécialement conçus pour les applications à haut risque, ces produits présentent une faible charge microbienne et un faible taux d'endotoxines.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le monochlorhydrate d'histidine est utilisé comme tampon de formulation en bioproduction. Il est souvent associé à l'histidine pour préparer un tampon histidine de pH souhaité.
Parce qu'il présente un seuil microbien et un seuil d'endotoxines relativement bas, le monochlorhydrate de L-histidine monohydraté Emprove® Expert convient particulièrement aux applications à haut risque.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Contenu apparenté
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.