H5659
L-histidine monohydrochloride monohydrate
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Synonyme(s) :
Acide L-α-amino-β-(4-imidazolyl)propionique monohydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
L-histidine monohydrochloride monohydrate, from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Source biologique
non-animal source
Agence
meets EP testing specifications
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
98.5-101.0%
Forme
crystalline powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Couleur
white
Pf
254 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Chaîne SMILES
O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
Clé InChI
CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable