43011
L-Histidine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
Synonyme(s) :
L-Histidine monohydrochloride solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Forme
liquid
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
amino acids, peptides, proteins
Concentration
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
colorless
Application(s)
food and beverages
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H/t5-;/m0./s1
Clé InChI
QZNNVYOVQUKYSC-JEDNCBNOSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?