Principaux documents
1.01544
SAFC
L-Arginine monohydrochloride
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
(S)-(+)-Arginine hydrochloride
1 KG
313,00 €
0.14 KG
757,00 €
3 KG
853,00 €
5 KG
1 179,00 €
10 KG
2 142,00 €
313,00 €
Date d'expédition estimée le26 mars 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
1 KG
313,00 €
0.14 KG
757,00 €
3 KG
853,00 €
5 KG
1 179,00 €
10 KG
2 142,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14N4O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.66
Beilstein:
3631658
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
214-275-1
313,00 €
Date d'expédition estimée le26 mars 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 Pa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Essai
98.5-101.0% dry basis (perchloric acid titration)
Forme
solid
pH
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
>235 °C
Solubilité
water: 730 g/L at 20 °C
Densité
1.42 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): 16.5-17.1%
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
Traces de cations
As: ≤2 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤200 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
Application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Description générale
Les produits chimiques jouent un rôle clé dans la stabilisation des médicaments biologiques au cours de leur fabrication et de leur formulation, par exemple en empêchant leur agrégation. Nous proposons une vaste gamme de stabilisants, de tampons et de sels de haute qualité pour une purification et une formulation efficaces de vos biomolécules. Spécialement conçus pour les applications à haut risque, ces produits présentent une faible charge microbienne et un faible taux d'endotoxines.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le chlorhydrate d'arginine a plusieurs usages en bioproduction, par exemple comme additif de repliement protéique, antiagrégant ou tampon de chromatographie.
Parce qu'il présente un seuil microbien et un seuil d'endotoxines relativement bas, le chlorhydrate de L-arginine monohydraté Emprove® Expert convient aux applications à haut risque.
Actions biochimiques/physiologiques
Substrat de l′oxyde nitrique synthase qui est converti en citrulline et oxyde nitrique (NO). Induit la libération d′insuline par un mécanisme dépendant de l′oxyde nitrique.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
Contenu apparenté
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.