Principaux documents
1.04351
Millipore
L-Histidine
for biochemistry
Synonyme(s) :
Acide (S)-2-amino-3-(4-imidazolyl)propionique, NSC 137773
25 G
55,70 €
100 G
118,00 €
1 KG
835,00 €
10 KG
4 220,00 €
55,70 €
Date d'expédition estimée le21 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
55,70 €
100 G
118,00 €
1 KG
835,00 €
10 KG
4 220,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H9N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.15
Beilstein:
84088
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-745-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
55,70 €
Date d'expédition estimée le21 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
282 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
38.2 g/L
Masse volumique apparente
430 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Clé InChI
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Précurseur de l′histamine par l′action de l′histidine décarboxylase.
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric, calculated on dried substance): 99.0 - 101.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, fine-crystalline powder or colorless crystals
Appearance of solution (50 g/l; water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 110 g/l, hydrochloric acid 120 g/l, calc. on dried substance): +11.4 to +12.4
Chloride (Cl): ≤ 200 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 200 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
As (Arsenic): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 100 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Ninhydrin-positive substances (LC)(any ninhydrin-positive impurity): ≤ 0.2 %
Ninhydrin-positive substances (LC) (ammonium (570 nm)): ≤ 0.02 %
Ninhydrin-positive substances (LC)(total impurities): ≤ 0.5 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.2 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable