1.00496
Formaldehyde solution 4%, buffered, pH 6.9
(approx. 10% Formalin solution) for histology
Synonyme(s) :
Formaline solution, Methanal solution, Methyl aldehyde solution
Forme
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
3.8-4.2% (acidimetric)
Couleur
colorless
pH
6.7-7.1 ( in H2O)
Point d'ébullition
100 °C/1013 hPa
Pf
-92 °C
Densité
1.017 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
Contenu apparenté
Apprenez-en davantage sur le caractère critique de la coloration de tissus biologiques pour la recherche et la biologie médicale en utilisant des colorants standards et spéciaux.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.