Principaux documents
1.03973
Sigma-Aldrich
M-GLAS®
liquid cover glass for microscopy
500 ML
109,00 €
109,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
109,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NA.21
109,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
>250 °C
Limite d'explosivité
1.2-8 % (v/v) toluene()
IVD
for in vitro diagnostic use
Couleur
colorless
Température de transition
flash point 8 °C
Densité
0.91 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
M-GLAS® liquid cover glass for microscopy, is used in cytology instead of a cover glass to ensure that the stained specimens are homogenously covered. A few drops are applied onto the specimen, taking care that the mounting medium is evenly distributed over the specimen material. After the solvent has evaporated, a solid, protective lacquer film remains that ensures that the specimen material is preserved. The M-GLAS® layer is not resilient to immersion oils. In exceptional cases, the time for which the specimen is exposed to the immersion oil should be kept to less than 10 minutes, since otherwise a residue-free removal of the oil can no longer be guaranteed. If the exposure time is longer, it is recommended to remove as much of the immersion oil from the specimen as possible, immerse it in xylene, and to mount it anew. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Refractive index (20°C) 1.490 - 1.500
Density (20°C / 4°C) 0.980 g/cm3
Viscosity (20°C) 500 - 600 mPa*s
Fluorescence < 250 ppb
Informations légales
M-GLAS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
46.4 °F
Point d'éclair (°C)
8 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)