06522
DPX Mountant for histology
slide mounting medium
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
histological grade
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.52
Viscosité
1200-1800 mPa.s(20 °C)
Solubilité
water: practically insoluble
Densité
0.94-0.97 g/L
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
46.4 °F
Point d'éclair (°C)
8 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)