Principaux documents
1.11661
Sigma-Aldrich
Hemacolor® Coloration rapide des frottis sanguins
suitable for hematology, staining set for microscopy
1 SET
178,00 €
178,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 SET
178,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116121
Nomenclature NACRES :
NA.21
178,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
IVD
for in vitro diagnostic use
Technique(s)
microbe id | staining: suitable
Application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
histology
hematology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Le kit de coloration pour la microscopie Hemacolor® Coloration rapide des frottis sanguins est utilisé pour le cytodiagnostic médical humain et répond aux besoins de la recherche hématologique et clinico-cytologique sur les échantillons d'origine humaine, par exemple les frottis de sang total et de moelle osseuse.
Le kit Hemacolor® Coloration rapide des frottis sanguins allie la brillance et la reproductibilité de la coloration de Pappenheim au gain de temps d'un réactif rapide. Le kit Hemacolor® Coloration rapide des frottis sanguins contient une solution de fixation, deux solutions colorantes, l'une rouge (éosine) et l'autre bleue (azur de méthylène), et des comprimés de tampon phosphate (pH 7,2) selon Weise (réf. 1.09468). Les solutions colorantes sont utilisées séparément, ce qui permet d'obtenir un haut niveau de stabilité. La formation de précipités qui est habituellement observée dans les solutions de coloration hématologique a pu être évitée dans ce kit. Outre les frottis de sang et de moelle osseuse, le kit Hemacolor® Coloration rapide des frottis sanguins peut être utilisé en cytologie clinique, par exemple pour colorer l'urine, les expectorations, les liquides de cytoponction, les épanchements et les lavages.
Un kit contient des flacons de verre de 500 ml ainsi que six comprimés de tampon. Il permet d'effectuer 250 à 1 000 colorations rapides. Les comprimés de tampon (pH 7,2) selon Weise (réf. 1.09468) sont également disponibles en plus gros conditionnements et peuvent donc trouver une utilité dans des applications plus exigeantes. Les trois solutions nécessaires à la coloration sont proposées séparément :
Solution 1 du kit Hemacolor® Coloration rapide des frottis sanguins : solution de fixation (réf. 1.11955)
Solution 2 du kit Hemacolor® Coloration rapide des frottis sanguins : réactif de coloration rouge (réf. 1.11956)
Solution 3 du kit Hemacolor® Coloration rapide des frottis sanguins : réactif de coloration bleue (réf. 1.11957)
Il s'agit d'un produit de diagnostic in vitro (DIV) autorisé et certifié CE. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter les instructions d'utilisation téléchargeables sur cette page.
Remarque sur l'analyse
Utilisable en microscopie (frottis sanguin) : test réussi
Érythrocytes : rose à brunâtre
Noyaux : rouge-violet
Granules éosinophiles : rouge à rouge-brun
Granules neutrophiles : violet clair
Cytoplasme lymphocytaire : bleu
Informations légales
HEMACOLOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. I can't find any information of disposal arrangements of Hemacolor 2 and 3. Would you be able to let me know how this product should be disposed of? Many thanks
    1 answer
    1. Hemacolor 2, with catalog number 221024, has its Safety Data Sheet available through an Advanced Search on the website. Disposal information is located in Section 13 of the Safety Data Sheet. For Hemacolor 3, catalog number 221025, the Safety Data Sheet is not available on the website, but a Spanish version was found. The translated disposal information states: "Methods for waste treatment: Waste must be disposed of in accordance with local and national regulations. Do not mix with other waste. Handle dirty containers like the product itself." The Department of Transportation, International Maritime Dangerous Goods, and International Air Transport Association classify it as Not Dangerous Goods.
      Helpful?
  2. Which specific Hemacolor product is suitable for staining bone marrow smears for cytology analysis?
    1 answer
    1. one marrow smears are typically stained with Wright Giemsa or Giemsa, which result in a darker stain with more nuclear detail. Before using Hemacolor reagents for bone marrow smears, it is recommended to compare the results against smears stained with Wright Giemsa or Giemsa.