Documents
F4680
Sigma-Aldrich
Fluoromount
liquid
About This Item
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
NA.47
product name
Fluoromount, for use with fluorescent dye-stained tissues
Niveau de qualité
Forme
liquid
Couleur
clear
Adéquation
suitable for immunohistochemistry
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Description générale
Fluoromount est un milieu de montage aqueux analogue au milieu Gel Mount, utilisé avec les lamelles couvre-objets pour préserver les tissus colorés à l'aide de colorants fluorescents. Ce produit est compatible avec le marquage à l'isothiocyanate de fluorescéine (FITC), la phycoérythrine, la phycocyanine et l'allophycocyanine. Il peut aussi être utilisé avec d'autres marqueurs fluorescents, comme le Texas Red et la rhodamine. Après usage, le milieu peut être facilement éliminé par immersion des lames dans de l'eau déionisée.
Application
Le milieu de montage aqueux Fluoromount a été utilisé pour :
  • le montage de lamelles couvre-objets en vue d'une microscopie d'immunofluorescence de cellules HeLa et PC12
  • le montage de cellules neuronales d'hippocampe en vue d'une observation au microscope confocal
  • le montage de coupes de cerveau en vue d'une coloration par immunofluorescence
Informations légales
Fluoromount is a trademark of Diagnostic BioSystems, Inc.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Biophysics of microchannel-enabled neuron-electrode interfaces
Wang L, et al.
Journal of Neural Engineering, 9(2), 026010-026010 (2012)
David Fast et al.
mBio, 9(4) (2018-08-02)
Adult Drosophila melanogaster raised in the absence of symbiotic bacteria have fewer intestinal stem cell divisions and a longer life span than their conventionally reared counterparts. However, we do not know if increased stem cell divisions are essential for symbiont-dependent
Kyle J Martin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(51), 14769-14774 (2016-12-09)
Teeth and denticles belong to a specialized class of mineralizing epithelial appendages called odontodes. Although homology of oral teeth in jawed vertebrates is well supported, the evolutionary origin of teeth and their relationship with other odontode types is less clear.
Mohammed Oufattole et al.
Endocrinology, 147(5), 2138-2146 (2006-02-04)
IGF-binding protein (IGFBP)-3 has intrinsic antiproliferative and proapoptotic functions that are independent of IGF binding and may involve nuclear localization. We determined that exogenous IGFBP-3 rapidly translocates to myoblast nuclei and that a 22-residue peptide containing the metal binding domain
Sukant Garg et al.
Marine drugs, 17(6) (2019-06-15)
Fucoxanthin is commonly found in marine organisms; however, to date, it has been one of the scarcely explored natural compounds. We investigated its activities in human cancer cell culture-based viability, migration, and molecular assays, and found that it possesses strong
Articles
Human Protein Atlas uses A-431, U-251 MG, and U-205 cell lines with Prestige Antibodies for organelle mapping.