Principaux documents
1.04699
Sigma-Aldrich
Huile à immersion
for microscopy
100 ML
43,70 €
100 ML
44,90 €
500 ML
117,00 €
1046999023
2 500,00 €
43,70 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
43,70 €
100 ML
44,90 €
500 ML
117,00 €
1046999023
2 500,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122605
Nomenclature NACRES :
NA.21
43,70 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
Couleur
light yellow
Indice de réfraction
n20/D 1.515-1.517
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
L'huile à immersion pour la microscopie est un produit huileux qui présente un indice de réfraction défini d'environ 1,516. Il est important que l'indice de réfraction soit proche de 1,5 pour se rapprocher de celui du verre. Cela permet d'obtenir une immersion homogène dans l'huile. Les milieux d'immersion sont utilisés en association avec des objectifs à immersion et sont positionnés entre la surface de l'échantillon et la lentille du microscope. Les huiles à immersion suppriment quasiment entièrement la déflexion du faisceau lumineux, ce qui accroît considérablement l'efficacité de la lentille. L'huile à immersion pour la microscopie est produite à partir d'une substance naturelle et a été mise au point, certifiée et enregistrée en tant que produit de diagnostic in vitro avec marquage CE. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter les instructions d'utilisation téléchargeables sur cette page.
Le produit réf. 1046990001 est conditionné en flacons compte-gouttes en plastique tandis que le produit réf. 1046990100 est conditionné en flacons de verre de 100 ml.
Remarque sur l'analyse
Indice de réfraction (n 20/D) : 1,515 - 1,517
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 1,0245 - 1,0265
Transmission (380 nm ; 1 cm) : ≥ 65 %
Transmission (400 nm ; 1 cm) : ≥ 78 %
Transmission (450 nm ; 1 cm) : ≥ 90 %
Fluorescence (sous forme de quinine à 365 nm) : ≤ 1500 ppb
Viscosité (20 °C) : 100 - 120 mPa∙s
Utilisable en microscopie : test réussi
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Hongming Ma et al.
mBio, 11(2) (2020-03-12)
Although the pathogen recognition receptor pathways that activate cell-intrinsic antiviral responses are well delineated, less is known about how the host regulates this response to prevent sustained signaling and possible immune-mediated damage. Using a genome-wide CRISPR-Cas9 screening approach to identify
Questions
  1. What's the viscosity of the product?
    1 answer
    1. The viscosity specification for the product is 100-120 mPas. The actual results for a specific lot or batch will be reported on the Certificate of Analysis.