Principaux documents
1.04952
Supelco
Potassium chromate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Potassium chromate, chromic acid potassium salt
250 G
83,90 €
1 KG
245,00 €
83,90 €
Date d'expédition estimée le30 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
83,90 €
1 KG
245,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CrK2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
232-140-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99.5% (iodometric)
Qualité:
ACS reagent
Forme:
solid
Solubilité:
637 g/L
83,90 €
Date d'expédition estimée le30 janvier 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.5% (iodometric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.005% In water insoluble matter
pH
9.0-9.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
985 °C
Solubilité
637 g/L
Densité
2.73 g/cm3 at 18 °C
Masse volumique apparente
1400 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cr](=O)(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
Clé InChI
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Analysis of the Effects of Cr(VI) Exposure on mRNA Modifications.: This research investigates the impact of potassium chromate exposure on mRNA modifications using sophisticated analytical chemistry techniques, revealing insights into the molecular mechanisms of chromium toxicity and its implications for human health (Chen et al., 2019).
  • Determination of urine oxalate level in rats with renal calcium oxalate calculus by high-performance liquid chromatography.: Utilizing potassium chromate in the chromatographic analysis, this study presents a method for accurately measuring urine oxalate levels, crucial for research on kidney stone prevention (Cao et al., 2015).
  • Shotgun proteomic analysis unveils survival and detoxification strategies by Caulobacter crescentus during exposure to uranium, chromium, and cadmium.: Incorporates potassium chromate to study microbial resistance mechanisms through proteomic profiling, providing valuable data for bioremediation strategies (Yung et al., 2014).
  • Analytical study of modern paint layers on metal knight shields: the use and effect of titanium white.: Features methods where potassium chromate aids in the identification of chemical components in cultural heritage conservation studies (Lauridsen et al., 2014).
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 99.5 %
In water insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 9.0 - 9.8
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)