S7276
Nitrate d′argent
BioReagent, suitable for plant cell culture, >99% (titration)
Synonyme(s) :
Acide nitrique, sel d’argent(I)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.8 (vs air)
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
>99% (titration)
Forme
solid
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Pf
212 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 1 g/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
Chaîne SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Protocoles
Preparation instructions for 0.1 M Sodium Thiosulfate (STS) and 0.1 M Silver Nitrate stock solutions for laboratory use.