1.01406
Gélose GranuCult® prime VRBL (violet, rouge, sels biliaires, lactose)
acc. ISO 4832 and FDA-BAM GranuCult , ISO 4832, FDA-BAM
Synonyme(s) :
Gélose au cristal violet, rouge neutre, sels biliaires, gélose VRB (cristal violet, rouge neutre, sels biliaires), Gélose Cristal violet, rouge neutre, sels biliaires, Gélose Cristal violet, rouge neutre, sels biliaires, lactose, Gélose VBRL, Gélose VRB, Gélose VRB (cristal violet, rouge neutre, sels biliaires), Gélose Violet, rouge, sels biliaires, lactose, Gélose violet, rouge, sels biliaires, Milieu de détection des coliformes
Produits recommandés
Agence
APHA
FDA-BAM
ISO 4832
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
granular
Conditionnement
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Conditions de stockage
protect from light (Keep tightly closed and dry)
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Couleur
pink
pH
7.3-7.5 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
39.5 g/L
Masse volumique apparente
670 kg/m3
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
coliforms
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- GranuCult® offre un milieu de culture en granules supérieur.
- Sûr et durable grâce à la réduction des risques liés à l'inhalation de poussières fines et de substances toxiques, créant un environnement de travail plus sûr.
- Excellentes propriétés de mouillabilité, de solubilité et d'écoulement libre
- Pratique, avec un minimum de séparation des constituants et d'agglutination, même dans des conditions chaudes ou humides.
- Grande reproductibilité d'un lot à l'autre
- Durée de conservation prolongée, jusqu'à cinq ans
- Grand nombre de souches d'essai, dépassant toutes les exigences réglementaires
- La technologie de granulation permet d'inclure de nombreux suppléments, sans qu'il soit nécessaire de les ajouter séparément
Liaison
Remarque sur l'analyse
Aspect (couleur) : rouge
pH (25 °C) : 7,2 à 7,6
Comportement à la solidification (2 h, 45 °C) : liquide
Test de fertilité réalisé conformément à la version en vigueur de la norme DIN EN ISO 11133.
Inoculum sur milieu de référence (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) :
Dénombrement des colonies (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) :
Recouvrement sur milieu d'essai (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) : ≥ 50 %
Couleur des colonies (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) : rouge violacé, avec ou sans halo de précipitation
Inoculum sur milieu de référence (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) :
Dénombrement des colonies (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) :
Recouvrement sur milieu d'essai (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) : ≥ 50 %
Couleur des colonies (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) : rouge violacé, avec ou sans halo de précipitation
Inoculum sur milieu de référence (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)) :
Dénombrement des colonies (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)) :
Recouvrement sur milieu d'essai (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)) : ≥ 50 %
Couleur des colonies (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)) : rouge violacé, avec ou sans halo de précipitation
Croissance (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) : illimitée
Couleur des colonies (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) : incolore à beige
Croissance (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)) : inhibition totale
Croissance (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)) : inhibition totale
Incubation : 24 h ± 2 h à 30 °C ± 1 °C
Milieu de référence : gélose trypticase-soja.
Un recouvrement de 50 % équivaut à un indice de productivité de 0,5.
Le nombre de colonies indiqué est le résultat d'une triple détermination.
Autres remarques
- Le milieu préparé est clair et rouge
- Si le milieu doit être utilisé immédiatement pour la méthode d'ensemencement dans la masse, il doit être refroidi à une température comprise entre 44 et 47 °C au bain-marie avant de l'utiliser
- Si le milieu est utilisé pour la méthode d'ensemencement en surface, il ne doit pas y avoir d'humidité visible sur les plaques avant de les utiliser
- Les plaques préparées peuvent être conservées à une température comprise entre 2 °C et 8 °C dans l'obscurité et à l'abri de l'évaporation, pendant une durée maximale de 5 jours
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Articles
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.