Documents
1.01188
Supelco
Nitrate d'ammonium
for analysis EMSURE® ACS
Synonyme(s) :
Nitrate d'ammonium, Acide nitrique/ammoniac, Nitrate d'ammoniac
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
H4N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
80.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
229-347-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥95.0% (alkalimetric)
Forme
solid
Puissance
2462 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.01% (as sulfate)
total organic carbon (TOC) residue (Combustable matter, including organic components)
≤0.2% (as carbon)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
210 °C/15.0 hPa
Pf
169 °C
Solubilité
1920 g/L
Densité
1.72 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
600‑700 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0003%
nitrite (NO2-): ≤0.0005%passes test
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Ca: ≤0.003%
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1
Clé InChI
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Application
  • Role of gas-particle conversion of ammonia in haze pollution under ammonia-rich environment in Northern China and prospects of effective emission reduction.: This study investigates the role of ammonium nitrate in haze pollution, emphasizing its environmental impact and the potential for emission reduction strategies (Zou et al., 2024).
  • Electrocatalytic Nitrate Reduction on Metallic CoNi-Terminated Catalyst with Industrial-Level Current Density in Neutral Medium.: This paper explores the use of ammonium nitrate in electrocatalytic processes for nitrate reduction, demonstrating its application in industrial catalysis (Wei et al., 2024).
  • Thermal annealing gradient tailoring on ammonium nitrate-capped CdS nanospheres synthesized via green precipitation.: The study focuses on the synthesis of CdS nanospheres using ammonium nitrate, emphasizing its applications in nanomaterial engineering (Kok Sheng & Alrababah, 2024).
Liaison
Remplace : AX1315-1
Remarque sur l'analyse
Dosage (alcalimétrie) : ≥ 95,0 %
Matière insoluble : ≤ 0,005 %
pH (5 %, eau, 25 °C) : 4,5 - 6,0
Chlorure (Cl) : ≤ 0,0003 %
Nitrite (NO₂) :
≤ 0,0005 %
 : test réussi
Phosphate (PO₄) : ≤ 0,0005 %
Sulfate (SO₄) : ≤ 0,002 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0005 %
Ca (calcium) : ≤ 0,003 %
Fe (fer) : ≤ 0,0002 %
Résidu de calcination (sous forme de sulfate) : ≤ 0,01 %
Le paramètre suivant a été obtenu à partir d′une détermination de COT en double sur un seul lot :
Matière combustible, notamment constituants organiques (exprimée en carbone) ≤ 0,2 %
(conforme à la spécification)
Conformément au n° UN 1942, classe 5.1.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)