Documents
1.05454
Millipore
Bouillon BRILA (bouillon lactosé bilié au vert brillant) GranuCult® prime
according to ISO 4831:2006, ISO 4832:2006, FDA-BAM, for Escherichia coli, for coliforms, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
BGBLB, Bouillon BGB, Bouillon bilié au vert brillant, Bouillon lactosé bilié au vert brillant
About This Item
Code UNSPSC :
41106213
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
SMWW Part 9221
APHA
FDA-BAM
GB 4789.3:2016
ISO 4832:2006
according to ISO 4831:2006
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
granular
Conditionnement
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Conditions de stockage
dry media (Keep tightly closed)
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Couleur
green
pH
7.2 (30 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
40 g/L
Masse volumique apparente
560 kg/m3
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Escherichia coli
coliforms
Description générale
Le bouillon lactosé bilié au vert brillant GranuCult® prime contient du vert brillant et de la bile qui inhibent les organismes à Gram positif. Le lactose est une source de carbone qui est rapidement dissimilée par le groupe coli-aerogenes, principalement par la voie hétérofermentaire, ce qui entraîne la formation de gaz. Il est courant d'effectuer des tests préliminaires selon la méthode du nombre le plus probable (NPP), en utilisant un milieu moins sélectif tel que le bouillon au sulfate de lauryle (réf. 1.10266), conformément à la norme ISO 4831 et à la méthode FDA‑BAM, et de confirmer toute réaction positive par sous-culture dans le bouillon BRILA. Le milieu est également utilisé pour confirmation après ensemencement dans la masse avec la gélose VRBL (violet, rouge, sels biliaires, lactose) conformément à la norme ISO 4831 et à la méthode FDA‑BAM.
Application
Le bouillon GranuCult® prime BRILA (vert brillant, sels biliaires, lactose) convient à l'enrichissement sélectif, au dénombrement et à la confirmation d'Escherichia coli et d'autres organismes coliformes fécaux dans les aliments destinés à la consommation humaine et animale, l'eau et autres substances.
Caractéristiques et avantages
  • GranuCult® offre un milieu de culture en granules supérieur.
  • Sûr et durable grâce à la réduction des risques liés à l'inhalation de poussières fines et de substances toxiques, créant un environnement de travail plus sûr.
  • Excellentes propriétés de mouillabilité, de solubilité et d'écoulement libre
  • Pratique, avec un minimum de séparation des constituants et d'agglutination, même dans des conditions chaudes ou humides.
  • Grande reproductibilité d'un lot à l'autre
  • Durée de conservation prolongée, jusqu'à cinq ans
  • Grand nombre de souches d'essai, dépassant toutes les exigences réglementaires
  • La technologie de granulation permet d'inclure de nombreux suppléments, sans qu'il soit nécessaire de les ajouter séparément
Note de bas de page
Vous avez le choix entre deux types de milieu, selon vos besoins : le milieu de culture supérieur GranuCult® en granules et le milieu de culture économique NutriSelect® en poudre.
La désignation "Basic", "Plus" ou "Prime" spécifie le niveau de contrôle qualité (CQ), du CQ de base au CQ garantissant une conformité règlementaire totale en passant par le CQ standard.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.