1.10275
Gélose VRBD (cristal violet, rouge neutre, sels biliaires, dextrose) GranuCult®
acc. EP, USP, JP and ISO 21528, For the detection and enumeration of Enterobacteriaceae
Synonyme(s) :
Gélose VRBG, Gélose au cristal violet, rouge neutre, sels biliaires, glucose, Gélose au cristal violet, rouge neutre, sels biliaires, dextrose, Gélose VRBD selon MOSSEL
229,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
About This Item
229,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Produits recommandés
Agence
APHA
EP
ISO 21528
JP
USP
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
39.5 g/L
Masse volumique apparente
720 kg/m3
Application(s)
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
enterobacteriaceae
Description générale
Application
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Articles
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Protocoles
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.