1.05458
Gélose trypticase soja - milieu de culture déshydraté
GranuCult® prime, EP, USP, JP, ISO 11133, FDA (BAM), granular, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Gélose aux peptones de caséine et de soja, Gélose de CASO, Gélose tryptone-soja, Milieu à l'hydrolysat de caséine et de soja, TSA
About This Item
Produits recommandés
Agence
APHA
EP
ISO 11133
JP
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA (BAM)
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (25 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
40 g/L
Masse volumique apparente
620 kg/m3
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
aerobic bacteria (total)
Description générale
Application
Liaison
Note de bas de page
La désignation "Basic", "Plus" ou "Prime" spécifie le niveau de contrôle qualité (CQ), du CQ de base au CQ garantissant une conformité règlementaire totale en passant par le CQ standard.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Articles
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Protocoles
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.