1.00800
Bouillon trypto-caséine-soja - Milieux de culture déshydratés
GranuCult® prime, EP, JP, USP, granular, irradiated, suitable for aseptic process simulation
Synonyme(s) :
Bouillon caséine-soja, Bouillon tryptone-soja, Bouillon CASO, TSB, bouillon à l'hydrolysat de caséine et de soja
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP
JP
USP
Niveau de qualité
Stérilité
irradiated
Forme
granular
Caractéristiques
granulated
Conditionnement
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Technique(s)
media fill: suitable
microbiological culture: suitable
Solubilité
30 g/L
Masse volumique apparente
570 kg/m3
Application(s)
aseptic process simulation
pharmaceutical
Compatibilité
stand alone
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
anaerobic bacteria
Description générale
Application
Liaison
Autres remarques
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.