1.00550
Bouillon trypto-caséine-soja - Milieux de culture déshydratés
GranuCult® prime, EP, JP, USP, granular, from non-animal source, irradiated, suitable for aseptic process simulation
Synonyme(s) :
TSB, CASO, Bouillon trypto-caséine soja, TSB sans ingrédients d'origine animale, BTS, Bouillon caséine-soja, Bouillon tryptone-soja, Bouillon CASO, TSB, bouillon à l'hydrolysat de caséine et de soja
Produits recommandés
Source biologique
non-animal source
Niveau de qualité
Agence
EP
JP
USP
Stérilité
irradiated
Forme
granular
Caractéristiques
granulated
Conditionnement
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Technique(s)
media fill: suitable
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
30 g/L
Application(s)
aseptic process simulation
pharmaceutical
Compatibilité
stand alone
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
anaerobic bacteria
Description générale
Application
Liaison
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
High quality granulated and ready-to-use culture media irradiated for accurate and reliable aseptic process simulations.