T8907
Bouillon trypto-caséine-soja - Milieux de culture déshydratés
NutriSelect® Basic, powder, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Bouillon caséine-soja, Bouillon tryptone-soja, Bouillon CASO, TSB, bouillon à l'hydrolysat de caséine et de soja
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Forme
powder
Qualité
Microbiologically tested.
Conditionnement
poly bottle of 1 kg
poly bottle of 500 g
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Basic
Application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing
pharmaceutical
microbiology
Adéquation
bacteria
Description générale
Application
Composants
Soya peptone (papaic digest) 3 g/L
Sodium chloride 5 g/L
Dipotassium phosphate 2.5 g/L
Dextrose 2.5 g/L
Notes préparatoires
Note de bas de page
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)