Documents
EZFITFRIT3
Millipore
Support de filtre poreux démontable pour rampe EZ-Fit®
EZ-Fit® Manifold accessory, stainless steel
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
stainless steel
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le support de filtre poreux de la rampe EZ-Fit® est une pièce de rechange de la tête de filtration Microfil®. Il peut être retiré en toute simplicité en appuyant n'importe où sur son bord. La tête de filtration Microfil® a été conçue pour améliorer la facilité d'utilisation, réduire les besoins en maintenance et limiter le risque de contamination.
Application
Le support de filtre poreux de la rampe EZ-Fit® est un accessoire de rechange de la tête de filtration Microfil® qui sert à filtrer des échantillons avant des analyses microbiologiques classiques, des tests de biocharge ou des analyses de qualité de l'eau.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany