1.00017
Acétonitrile
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC), ECD and FID, SupraSolv®
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
About This Item
Produits recommandés
product name
Acétonitrile, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
SupraSolv®
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
524 °C
973 °F
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
Point d'ébullition
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Température de transition
flash point 2 °C
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Modified QuEChERS method combined with ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry: This research utilizes acetonitrile′s excellent solvent properties for the detection of cyclopiazonic acid in feeds. The method enhances the efficiency and accuracy of chemical analyses in food safety, demonstrating acetonitrile′s pivotal role in ensuring the quality of agricultural products (Peng et al., 2024).
- Liquid Chromatographic Enantioseparation of Newly Synthesized Fluorinated Tryptophan Analogs: Highlighting its use in pharmaceutical research, acetonitrile is employed in the chromatographic enantioseparation of complex amino acids, essential for drug development and molecular pharmacology studies (Tanács et al., 2024).
- Synthesis and Application of 1,8-Naphthalimide Derivatives Fluorescent Probe: Acetonitrile′s versatility is showcased in the synthesis of fluorescent probes for environmental monitoring. Its application in detecting and measuring environmental pollutants highlights its significant impact on ecological research and safety (Negi et al., 2024).
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
Contenu apparenté
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
La chromatographie en phase gazeuse est une technique analytique courante permettant de séparer et d'analyser des composés volatils en phase gazeuse. La GC est appliquée dans de nombreuses industries pour le contrôle qualité, et pour identifier et/ou quantifier les composés d'un mélange.