Principaux documents
1.04360
Supelco
Heptane
greener alternative
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonyme(s) :
Heptane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.20
Beilstein:
1730763
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Numéro de classement CE :
205-563-8
Nomenclature NACRES :
NA.03
Le produit 1.04360 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Gamme de produits
SupraSolv®
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
433 °F
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
7 %
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Safer Solvents and Auxiliaries
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.387 (lit.)
pb
98 °C (lit.)
Pf
−91 °C (lit.)
Température de transition
flash point -4 °C
Densité
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Application
Appropriate for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis.
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Questions
  1. What is the pack size of this n-Heptane
    1 answer
    1. This product is currently supplied in a 1 Liter and 2.5 Liter pack size.