Principaux documents
1.12636
Supelco
Acétonitrile
for DNA synthesis (max. 10 ppm H2O)
Synonyme(s) :
ACN, Cyanométhane, Cyanure de méthyle, Éthylnitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
41.05
Beilstein:
741857
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-835-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité:
anhydrous
Essai:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
DNA amplification: suitable
Application(s):
pharmaceutical
pb:
81-82 °C (lit.)
Pression de vapeur:
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.41 (vs air)
Pression de vapeur
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
524 °C
973 °F
Limite d'explosivité
16 %
Technique(s)
DNA amplification: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.344 (lit.)
pb
81-82 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Température de transition
flash point 2 °C
Densité
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clé InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Additional to our high quality acetonitrile dried with low water content up to 10 ppm our DNA-/RNA synthesis reagents with its high quality, lowest water and acid content are best requirements for a reliable and reproducible DNA-/RNA synthesis with high yields. A wide variety of packaging types supporting specific synthesis instrumentations, for quantities from bottle to bulk, and the will to customized solutions completes our innovative offering.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1