Principaux documents
1.01772
Supelco
Éther de pétrole
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonyme(s) :
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
1 L
88,60 €
88,60 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
88,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Nomenclature NACRES :
NA.03
88,60 €
Date d'expédition estimée le04 juin 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
350 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
SupraSolv®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
250 °C (DIN 51794)
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.8-7.4 % (v/v)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Viscosité cinématique
0.45 cSt(20 °C)
pb
40-60 °C/1013 hPa
Pf
<-80 °C
Température de transition
flash point <-21 °C
Densité
0.645-0.665 g/cm3 at 15 °C
Température de stockage
2-30°C
Description générale
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F
Point d'éclair (°C)
-22 °C