Documents
I9657
Sigma-Aldrich
Ionomycine from Streptomyces conglobatus
≥98% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C41H72O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
709.00
Numéro Beilstein :
3642126
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51102829
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
Source biologique
Streptomyces conglobatus
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Solubilité
acetonitrile: 10 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell membrane | interferes
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](CCC(O)=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)\C=C(/O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]2CC[C@](C)(O2)[C@@H](C)O
InChI
1S/C41H72O9/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47)/b13-11+,34-24-/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+/m1/s1
Clé InChI
PGHMRUGBZOYCAA-ADZNBVRBSA-N
Application
L'ionomycine issue de Streptomyces conglobatus a été utilisée :
  • dans des expériences sur un traitement à l'ionomycine et au magnésium.
  • comme supplément dans du milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) destiné à un traitement ionophore.
  • pour restimuler des cellules mononucléées de sang périphérique (PBMC) afin d′analyser la production de cytokines par cytométrie en flux.
  • comme ionophore calcique pour traiter des ovocytes afin d'effectuer une injection intracytoplasmique de spermatozoïde (IICS) combinée à une activation d'ovocyte assistée (AOA).
Actions biochimiques/physiologiques
L'ionomycine est un polyéther antibiotique et un ionophore produit par Streptomyces conglobatus. Ce ionophore de Ca2+ est plus efficace qu'A23187 comme transporteur d'ions mobiles Ca2+. Elle n'est pas fluorescente. Elle induit une dégénérescence apoptotique des neurones corticaux embryonnaires. Des études ont montré que l'ionomycine est capable d'induire une démyélinisation centrale, d'inhiber les canaux TREK-1 dans les glandes surrénales des bovins et de réguler la division cellulaire des lymphocytes B humains matures. Elle est utilisée pour étudier les effets du flux de calcium sur le stress du réticulum endoplasmique (RE), le stress mitochondrial et les mécanismes de la voie intrinsèque de l'apoptose. Elle stimule également la production intracellulaire de cytokines, d'interféron, de perforine, d'interleukine-2 (IL-2) et d'IL-4, généralement en association avec du PMA.
L'ionomycine présente une grande spécificité pour les cations divalents. Elle peut avoir un effet antiprolifératif sur les lignées cellulaires de cancer de la vessie humain aussi bien in vitro qu'in vivo. L'ionomycine est un inducteur d'apoptose qui pourrait agir par activation d'une endonucléase latente sensible au calcium.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Davina Bonte et al.
Fertility and sterility, 112(2), 266-274 (2019-05-28)
To investigate the extent to which assisted oocyte activation (AOA) improves clinical outcomes in patients diagnosed with oocyte activation deficiencies (OADs). Retrospective cohort study comparing AOA cycles and previous intracytoplasmic sperm injection (ICSI) cycles in couples experiencing low or total
Lauren M Sparks et al.
PloS one, 6(7), e21068-e21068 (2011-07-16)
Disturbances in lipid metabolism are strongly associated with insulin resistance and type 2 diabetes (T2D). We hypothesized that activation of cAMP/PKA and calcium signaling pathways in cultured human myotubes would provide further insight into regulation of lipid storage, lipolysis, lipid
Julia Niessl et al.
EBioMedicine, 54, 102727-102727 (2020-04-09)
Untreated HIV infection leads to alterations in HIV-specific CD4+ T cells including increased expression of co-inhibitory receptors (IRs) and skewing toward a T follicular helper cell (Tfh) signature. However, which changes are maintained after suppression of viral replication with antiretroviral
Andrew J M Howden et al.
Nature methods, 10(4), 343-346 (2013-03-12)
Here we demonstrate quantitation of stimuli-induced proteome dynamics in primary cells by combining the power of bio-orthogonal noncanonical amino acid tagging (BONCAT) and stable-isotope labeling of amino acids in cell culture (SILAC). In conjunction with nanoscale liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Meiye Wu et al.
PloS one, 8(1), e55044-e55044 (2013-02-06)
MicroRNAs (miRNAs) are non-coding small RNAs that have cell type and cell context-dependent expression and function. To study miRNAs at single-cell resolution, we have developed a novel microfluidic approach, where flow fluorescent in situ hybridization (flow-FISH) using locked-nucleic acid probes