Principaux documents
D-112
Supelco
N-Desmethylzopiclone-D4 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H11D4ClN6O3
Poids moléculaire :
378.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le produit D-112 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in acetonitrile
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
ClC(C=N1)=CC=C1N(C2=O)C(OC(N3C([2H])([2H])CNCC3([2H])[2H])=O)C4=C2N=CC=N4
InChI
1S/C16H15ClN6O3/c17-10-1-2-11(21-9-10)23-14(24)12-13(20-4-3-19-12)15(23)26-16(25)22-7-5-18-6-8-22/h1-4,9,15,18H,5-8H2/i7D2,8D2
Clé InChI
CGSFZSTXVVJLIX-OSEHSPPNSA-N
Description générale
N-Desmethylzopiclone is a primary, inactive metabolite of zopiclone. The parent drug, zopiclone, is a non-benzodiazepine hypnotic used in the treatment of insomnia. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of n-desmethylzopiclone in GC/MS or LC/MS testing methods for forensic analysis, urine drug testing, or clinical toxicology applications.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup