Principaux documents
T-030
Supelco
Trazodone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
51,50 €
51,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
51,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H23Cl2N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.32
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
51,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2
InChI
1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2;1H
Clé InChI
OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Trazodone is a antidepressant drug sold under trade names such as Desyrel® and Oleptro® for treatment of anxiety disorder, depression, and insomnia. Trazadone, a serotonin antagonist and reuptake inhibitor (SARI), also has anti-anxiety and hypnotic effects. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable for use in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing methods by LC-MS/MS or GC/MS.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Desyrel is a registered trademark of Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco (A.C.R.A.F.) S.p.A.
Oleptro is a registered trademark of Angelini Pharma Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Ramez Ghanbari et al.
European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 22(7), 518-526 (2011-12-14)
Previous study has documented the long-term effects of the antidepressant trazodone on the serotonin (5-HT) system. The present work examined the impact of sustained trazodone on ventral tegmental area (VTA) dopamine (DA) and locus ceruleus (LC) norepinephrine (NE) neurons firing
A Georgotas et al.
Pharmacotherapy, 2(5), 255-265 (1982-09-01)
Trazodone is a new antidepressant agent that was recently introduced in the United States. It has a unique pharmacological profile that is not typical of either tricyclic or monoamine oxidase inhibitor antidepressants. As such it represents a new class of
Andrea Fagiolini et al.
CNS drugs, 26(12), 1033-1049 (2012-11-30)
Trazodone is a triazolopyridine derivative that belongs to the class of serotonin receptor antagonists and reuptake inhibitors (SARIs). The drug is approved and marketed in several countries worldwide for the treatment of major depressive disorder (MDD) in adult patients. In
Marek Jarema et al.
Psychiatria polska, 45(4), 611-625 (2012-01-12)
The pharmacological properties and possible clinical use of trazodon in the treatment of depression are presented. Trazodon is the only antidepressant from the SARI (Serotonin Antagonists and Reuptake Inhibitors) group available in Poland. It has a wide pharmacodynamic profile (being
Arnaud Devresse et al.
Acta gastro-enterologica Belgica, 75(2), 263-265 (2012-08-09)
We present the case of a 26-year-old man with schizoid personality disorder who suffered from a very focal and transparietal necrosis of the sigmoid after an overdose of atypical neuroleptics. This is a singular, rather unknown and potentially lethal side