P-055
Propranolol hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
31,80 €
About This Item
31,80 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
Clé InChI
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Description générale
Application
<li><strong>Propranolol hydrochloride solution for infantile hemangioma:</strong>Liposomal formulations of propranolol hydrochloride have been developed for the treatment of infantile hemangioma, offering a targeted therapeutic approach in pediatric dermatology (Nifli et al., 2024).</li>
<li><strong>Propranolol hydrochloride:</strong> Research on the percutaneous absorption of solvent-deposited propranolol hydrochloride across different skin layers provides insights into its properties like it can be used as a function of dose and ionization state and as a calibration standard (Tonnis et al., 2024).</li>
</ul>
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Articles
This article highlights the impact that sample matrix effects can have on LC/MS response and discusses two novel approaches to reduce it.
Learn about Supel™ BioSPME C18 high-throughput devices to determine plasma protein binding and decrease the sample preparation time to less than an hour.
Comparative analysis of Supel™ BioSPME 96-Pin device with a rapid equilibrium dialysis technique for accuracy of measured values, sample cleanliness, and workflow time in drug protein binding.