Principaux documents
N-004
Supelco
Naloxone solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
31,80 €
31,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
31,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.37
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
31,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)CC=C
InChI
1S/C19H21NO4/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2/t14-,17+,18+,19-/m1/s1
Clé InChI
UZHSEJADLWPNLE-GRGSLBFTSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Naloxone is an opiate drug used to counter the effects of opioid overdose. This certified solution standard is applicable for use in LC/MS or GC/MS applications such as clinical toxicology and forensic analysis. Naloxone is sold under the trade names Narcan®, Nalone, and Narcan®ti.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Narcan is a registered trademark of Endo Pharmaceuticals Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Liang-Wu Fu et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 305(1), H76-H85 (2013-05-07)
Thinly myelinated Aδ-fiber and unmyelinated C-fiber cardiac sympathetic (spinal) sensory nerve fibers are activated during myocardial ischemia to transmit the sensation of angina pectoris. Although recent observations showed that myocardial ischemia increases the concentrations of opioid peptides and that the
Anne M Neumann et al.
Journal of addictive diseases, 32(1), 68-78 (2013-03-14)
Patients with opioid addiction who receive prescription opioids for treatment of nonmalignant chronic pain present a therapeutic challenge. Fifty-four participants with chronic pain and opioid addiction were randomized to receive methadone or buprenorphine/naloxone. At the 6-month follow-up examination, 26 (48.1%)
R Terry Furst
Journal of addictive diseases, 32(1), 53-67 (2013-03-14)
This study explores strategies that Suboxone misusers utilize while in drug treatment. Ethnographic interviews were conducted with 14 patients who had cycled in and out of Suboxone treatment. The objective of the study is to identify strategies implemented by patients
Jason Boland et al.
Clinical medicine (London, England), 13(2), 149-151 (2013-05-18)
Opioids can induce respiratory depression by invoking a centrally mediated decrease in involuntary respiratory rate, which in severe cases can cause a decrease in oxygen saturation. If respiratory depression is opioid induced, both low respiratory rate and low oxygen saturation
Severe postoperative hyperthermic syndrome after addition of tilidine/naloxone to duloxetine therapy.
Marco Vinetti et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 51(6), 516-517 (2013-06-19)
Articles
Although both biphenyl and phenyl-hexyl phases can resolve these compounds, the former exhibits excellent peak shape and substantially less silanol-derived ion exchange activity.