Principaux documents
M-123
Supelco
Metoprolol tartrate solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
1 ML
31,80 €
31,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
31,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H25NO3 · 0.5 C4H6O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.41
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
31,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)NCC(COC1=CC=C(CCOC)C=C1)O.CC(C)NCC(COC2=CC=C(CCOC)C=C2)O.OC(C(O)=O)C(C(O)=O)O
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
YGULWPYYGQCFMP-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB1(153)
Description générale
A certified solution standard applicable for use in clinical toxicology or forensic analysis by LC-MS/MS or GC/MS. Metoprolol is used for the treatment of multiple heart conditions including hypertension, angina, and tachycardia. This beta blocker is sold under the trade names Lepressor and Toprol XL®.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Toprol XL is a registered trademark of Astrazeneca AB
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Thomas Kahan et al.
European journal of clinical investigation, 43(2), 141-151 (2013-01-03)
Although stable angina pectoris often carries a favourable prognosis, it remains important to identify patients with an increased risk of cardiovascular (CV) complications. Many new markers of disease activity and prognosis have been described. We evaluated whether common and easily
Iu M Alekseeva et al.
Kardiologiia, 52(11), 86-91 (2012-12-15)
We present analysis of a case history of a patient with rare congenital heart disorder - Bland-White-Garland syndrome. The 25 years old women was first diagnosed with this disorder during an examination in the cardiological department of the Moscow clinical
A L Vertkin et al.
Klinicheskaia meditsina, 91(3), 31-35 (2013-06-26)
Patients with acute coronary syndrome and elevated ST segment in the pre-hospital phase were treated with metoprolol succinate (MS) and thrombolytic therapy. Severe and moderate pain decreased by 54.1 and 16.1% respectively within 60 min after MS intake. Systolic (SAP)
V A Iakushev et al.
Sudebno-meditsinskaia ekspertiza, 55(5), 46-48 (2013-01-01)
This paper reports the results of analysis of the metoprolol succinate tablets fabricated by two different manufacturers, Akrikhin (Russia) and AstraZeneka (Sweden) by near-IR spectroscopy in the combination with the chemometric processing of the data obtained (discriminative analysis). It is
B Sasko et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 137(50), 2637-2640 (2012-12-12)
A 70-year-old woman was admitted to hospital with progressive chest pain. Coronary angiography demonstrated a significant stenosis of the left descending artery (LAD), which was treated by percutaneous coronary intervention (PCI) and stent implantation. During this intervention, a coronary perforation
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf