Principaux documents
P-085
Supelco
(±)-Propranolol-D7 (ring-D7) solution
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Propranolol-d7 (ring-d7)
1 ML
200,00 €
200,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
200,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H14D7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.39
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
200,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N(C(C)C)CC(O)COc1c2c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])c(c(c(c2[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
Clé InChI
AQHHHDLHHXJYJD-MIBSYSDMSA-N
Description générale
Propranolol is a sympatholytic, non-selective beta blocker used to treat hypertension, anxiety and panic. The drug is sold under numerous brand names such as Inderal®, Avlocardyl, Deralin, and Dociton. This internal standard is suitable for quantitation of propranolol levels in patient samples using LC/MS or GC/MS for applications in clinical toxicology, diagnostic testing, forensic analysis, pharmaceutical research and isotope dilution methods.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Inderal is a registered trademark of Cranford Pharmaceuticals, LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)