LM4000
Avanti
19:0 Cholesterol ester
Avanti Research™ - A Croda Brand LM4000, (methanol/chloroform/toluene (50:25:25) solution)
Synonyme(s) :
cholest-5-en-3β-yl nonadecanoate
About This Item
Produits recommandés
Forme
(methanol/chloroform/toluene (50:25:25) solution)
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (LM4000-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand LM4000
Concentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup