330709W
Avanti
SPLASH™ II LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
SPLASH™ II LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard
648,00 €
About This Item
648,00 €
Produits recommandés
Forme
methanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (330709W-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
Composants
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
- 15:0-18:1 (d7) PC 210
- 15:0-18:1 (d7) PE7 7
- 15:0-18:1 (d7) PS (Na salt) 10
- 15:0-18:1 (d7) PI (NH4 salt) 10
- 18:1-(d7) Lyso PC 45
- 18:1-(d7) Lyso PE 1
- 18:1 (d7) cholesterol ester 530
- C18(plasm)-18:1(d9) PC 10
- 15:0-18:1-(d7) DAG 20
- 15:0-18:1-(d7):15:0 TAG 70
- d18:1-18:1-(d9) SM 40
- C18(plasm)-18:1(d9) PE 0.1
Informations légales
Composants de kit également disponibles séparément
- 160μg/mL
- 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 5μg/mLFDS
- 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research™ - A Croda Brand 8μg/mLFDS
- 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research™ - A Croda Brand 8μg/mLFDS
- 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLFDS
- 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 791644C 0.5μg/mLFDS
- 700185M18:1 Chol (D7) ester, 25,26,26,26,27,27,27-heptadeuteriocholest-5-en-3β-ol (9Z-octadecenoate), methylene chloride solution 350μg/mLFDS
- 852475CC18(plasm)-18:1(d9) PC, Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution 8μg/mLFDS
- 791647C15:0-18:1-d7 DG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791647C 12μg/mLFDS
- 791648C15:0-18:1-d7-15:0 TG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791648C 55μg/mLFDS
- 791649C18:1-d9 SM, Avanti Research™ - A Croda Brand 30μg/mLFDS
- 852474CC18(plasm)-18:1(d9) PE, Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution 0.07μg/mLFDS
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)