LM1304
Avanti
17:0-14:1 PS
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1304, methanol solution
Synonyme(s) :
1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (ammonium salt)
163,00 €
About This Item
163,00 €
Produits recommandés
Forme
methanol solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (LM1304-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand LM1304
Concentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Clé InChI
ZBOCVGFQVSWMHT-BPNWTSRKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- for the detection of lipids by tandem mass spectrometry (MS/MS)[2]
- to determine lipid concentration in human primary myotubes lipid extracts by mass spectrometry (MS) analysis[3]
- for phospholipid quantification by MS[4]
- for lipid extraction by methyl tert-butyl ether (MTBE) method[5]
- for lipid quantification using liquid chromatography (LC)-MS[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)