C8649
Cholesterol Oxidase from Streptomyces sp.
lyophilized powder, ≥20 units/mg protein
Synonyme(s) :
Cholesterol: oxygen oxidoreductase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Streptomyces sp.
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
≥20 units/mg protein
Poids mol.
~34 kDa
Composition
protein, 55-65% biuret
Solubilité
50 mM potassium phosphate buffer, pH 7.0: soluble (Cold)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Propriétés physiques
Michaelis constant : 4.3 x 10‾5M(Cholesterol)
Inhibitors : Ionic detergents, Hg++, Ag+
Optimum pH : 6.5 − 7.0
Optimum temperature : 45 – 50°C
pH Stability : pH 5.0 – 10.0 (25°C, 20hr)
Thermal stability : Below 45°C (pH 7.0, 15min)
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Protocol for Assay Procedure for Cholesterol Oxidase
Enzymatic activity assay for cholesterol oxidase, excluding specific product numbers, providing guidelines for accurate cholesterol oxidase assays.